Silber ≥99,997% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11470.G2
11470.G6
11470.H2
11470.G2EA
58.4
EUR
11470.G2
11470.G6
11470.H2
Silber ≥99,997% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Silver
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.08g/m
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |