Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11483.G1
11483.G5
11483.G1EA
83.9
EUR
11483.G1
11483.G5
Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Vanadium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.08g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1896 °C Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011453 CAS-Nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |