VWR® Spec-Wipe® 3, Reinraum-Wischtücher, ungewebt, steril
Lieferant: VWR Collection
115-0033EA 68.5 EUR
115-0033
VWR® Spec-Wipe® 3, Reinraum-Wischtücher, ungewebt, steril
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Diese Reinraum-Wischtücher bestehen aus Polyester und Cellulose.
  • Nicht strukturiert
  • Wasserstrahlverfestigt ohne Verwendung von Chemikalien, dadurch weniger Ionenverunreinigung
  • Gammasterilisiert auf SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶
Entwickelt für die Reinigung von Sicherheitswerkbänken, Reinraumflächen, Quarzgläsern und sonstiger Produktionsausrüstung. Geeignet für pharmazeutische und biotechnologische Branchen.
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A, ISO 5.
Farbe: Weiß
Standards: Gemäß den Richtlinien ANSI/AAMI/ISO 11137 und AMMI TIR 27 Method VDmax.