Reinraum-Wischtücher, BetaWipe™
Lieferant: Texwipe
TX2009
115-0304EA 612 EUR
115-0304
Reinraum-Wischtücher, BetaWipe™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese dicken Wischtücher bestehen aus einem thermischen Verbund aus Polypropylen und Cellulose. Die Cellulose trägt zur hohen Saugfähigkeit bei, während PP die Beständigkeit gegen starke Säuren beim Wischen sicherstellt. Mit ihrer sehr weichen Oberflächenstruktur sind sie ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen und empfindlicher Geräte.
  • Extrem weiche und nicht scheuernde Oberflächenstruktur
  • Geringe Freisetzung von Partikeln verhindert die Kontamination
  • Entwickelt zur Entfernung von Säuren, Ätzmitteln und verschütteten Chemikalien
  • Autoklavierbar
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M 4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.