Reinraum-Wischtücher, Anticon® Milliester® Polyester
Lieferant: CONTEC
495352-853
115-0445EA 54.4 EUR
115-0445
Reinraum-Wischtücher, Anticon® Milliester® Polyester
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Hergestellt aus hochwertigem, ungewaschenen 100% Endlosfilament-Polyester.
  • Fusselarme Wischtücher mit ausgezeichneten Saugeigenschaften für die Anwendung in weniger kritischen Bereichen
  • Ideal für Reinigungsarbeiten, die Reiß- und Abriebfestigkeit erfordern. Geeignet für Hybridelektronik
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10000, ISO 7 bzw. M 5.5 geeignet.
Farbe: Weiß