Oberflächenschutzpapiere, LabSorb
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
146298 146313 146317 146289 146299 146306 146287 146318 146297 146314 146288 1.601.920.050
115-0575EA 350 EUR
115-0575 115-0578 115-0577 115-0576 BINZ146299 BINZ146306 BINZ146287 BINZ146318 BINZ146297 BINZ146314 BINZ146288 BINZ1.601.920.050
Oberflächenschutzpapiere, LabSorb
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Das zweischichtige LabSorb Papier schützt Labortischflächen und Arbeitsbereiche vor verschütteten Chemikalien, korrosiven Materialien sowie infektiösen oder radioaktiven Substanzen. Flüssigkeiten werden schnell in der oberen Schicht aus Cellulosematerial aufgenommen. Eine dünne Beschichtung aus Polyethylen, die als Träger für die absorbierende Schicht dient, verhindert ein Durchsickern zur Oberfläche des Arbeitstisches.
  • Obere Schicht besteht aus äußerst saugfähiger Cellulose, die Flüssigkeiten schnell einschließt
  • Untere Schicht ist eine undurchlässige
More Product Information