Reinraum-Wischtücher, Vectra® AlphaSorb® 10 und AlphaSorb® 10
Lieferant: Texwipe
TX1052 TX1050
115-0603EA 1350 EUR
115-0603 115-1788
Reinraum-Wischtücher, Vectra® AlphaSorb® 10 und AlphaSorb® 10
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese zweilagigen Wischtücher aus 100% doppelt genähtem Endlosfilament-Polyester verfügen über eine hohe Saugkraft.
  • Alle vier Kanten des Wischtuchs sind thermisch versiegelt und bieten so Schutz gegen Partikel und Fasern
  • Garantierte Sauberkeit durch extrem geringe Abgabe von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Einzigartiger zweilagiger Röhrenaufbau für längere Haltbarkeit
  • Vectra® AlphaSorb® 10 Wischtücher werden im Vectra-Verfahren verarbeitet, AlphaSorb® 10 Wischtücher werden in einem Reinraum gewaschen
Ideal für die Verwendung in den kritischsten Reinraumumgebungen, z. B. bei der Herstellung von Halbleitern und Pharmaprodukten. Sie eignen sich außerdem für die Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten und für allgemeine Wischarbeiten in Bereichen, in denen Kontaminationskontrolle und eine hohe Saugfähigkeit von großer Bedeutung sind.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1, ISO 3 bzw. M1.5 geeignet.
Verpackung: Lösungsmittelsichere Bag-Within-A-Bag® Reinraumverpackung.
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.