Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Ergomat® Nitril ESD Conductive
Lieferant: ERGOMAT
ENC0306 ENC0420 ENC0412 ENC0320 ENC0304 ENC0220 ENC0209 ENC0206 ENC0406 ENC0312 ENC0212 ENC0303 ENC0309 ENC0204 ENC0404 ENC0409
115-0880EA 600 EUR
115-0880 115-0884 115-0883 115-0881 115-0879 115-0878 115-0877 115-0876 115-0882 ERGOENC0312 ERGOENC0212 ERGOENC0303 ERGOENC0309 ERGOENC0204 ERGOENC0404 ERGOENC0409
Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Ergomat® Nitril ESD Conductive
Fußmatten Anti-Ermüdungsmatten
Die Ergomat® Nitril Conductive besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und krankheitsbedingte Ausfälle reduziert. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in der Elektronikindustrie oder für Bereiche, in denen statischer Schutz aufgrund empfindlicher Geräte entscheidend ist.
  • Obere Seite mit spitzen Noppen
  • Hervorragende antibakterielle Reinigungseigenschaften
  • Chemikalien haben keinen Einfluss auf den Zustand der Matte; kein Hochkrümmen,