Reinraum-Wischtücher, steril, SterileWipe™ AS 10
Lieferant: Texwipe
TX3215S
115-1283EA 298 EUR
115-1283
Reinraum-Wischtücher, steril, SterileWipe™ AS 10
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Diese 2-lagigen Wischtücher aus 100% Endlosfilament-Polyester (Double Knit) bieten mit ihrer hohen Saugfähigkeit und der Kantenversiegelung Schutz gegen Partikel und Fasern.
  • Äußerst partikel- und fusselarm
  • Durch die hervorragende Saugfähigkeit sind die Wischtücher ideal für die höchsten Produktionsumgebungsanforderungen geeignet
  • Strapazierfähiges Material hält den meisten Reinigungs- und Desinfektionslösungen stand
  • Gammasterilisiert auf 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level)
  • Mit Verfallsdatum und chargenspezifischen sterilitäts- und konformitätszertifikaten
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A, ISO 4 geeignet.
Die Tücher bieten optimale Reinheit in kritischen sterilen Umgebungen, wie z. B. pharmazeutischen aseptischen Verarbeitungsbereichen und biotechnologischen Fertigungseinrichtungen sowie mikrobiologischen Laboratorien, sterilen Räumlichkeiten und Vorbereitungsräumen.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.