Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Tork Heavy-Duty
Lieferant: Essity
530137 530237
115-0275EA 133 EUR
115-0275 115-1660
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Tork Heavy-Duty
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Zellstoff/PP/Polyester, wiederverwendbar. Diese fusselarmen und strukturierten Tücher wurden speziell für anspruchsvolle Reinigungs- und Entfettungsarbeiten entwickelt.
  • Außergewöhnlich strapazierfähig, dick und voluminös
  • Hohe Saugkraft und gleichmäßige Verteilung des Lösungsmittels
  • Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Dank ihrer Wiederverwertbarkeit kann mit diesen Tüchern der Reinigungs- und Entfettungsmittelbedarf gegenüber Textiltüchern um 50 % gesenkt werden. Für schnelles und effizientes Aufwischen.
Farbe: Weiß oder blau
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable