Abfallbehälter, B1, Tork
Lieferant: Essity
563008
115-1690EA 194 EUR
115-1690
Abfallbehälter, B1, Tork
Behälter Abfallbehälter
Kunststoff.
  • Freistehend oder zur Wandbefestigung
  • Passend zu anderen Tork Elevation Spendern
  • Vollständig verdeckter Abfallsack für ein ordentliches Erscheinungsbild
Der großvolumige Abfallbehälter eignet sich besonders für stark frequentierte Waschräume und Waschplätze.