Tragbarer Mini-Spender, Tork, M1
Lieferant: Essity
658001
115-1766EA 76.7 EUR
115-1766
Tragbarer Mini-Spender, Tork, M1
Wischtuch-Spender
Dieser tragbare Spender mit Innenabrollung für kleine Rollen ist sehr hygienisch und einfach nachzufüllen. Der Spender kann an der Wand befestigt (Dockingstation ist erforderlich) und daher mit nur einer Hand bedient werden.
  • Spülmaschinenfest
  • Flexible Lösung
  • Schützt die Wischtücher vor Schmutz und Wasser