Reinraum-Schwammtücher, FoamZorb™
Lieferant: CONTEC
FZ881/8/KEM
115-1860EA 2450 EUR
115-1860
Reinraum-Schwammtücher, FoamZorb™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Die hydrophilen Wischtücher aus Polyurethan-Schaumstoff wurden für den Einsatz in Reinräumen und anderen kritischen Bereichen entwickelt. Sie weisen eine hohe Saugfähigkeit in Kombination mit einem extrem niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und Partikeln auf.
  • Offene Zellstruktur
  • Ideal für Reinigungsarbeiten im Bereich der Lithografie
  • Ausgezeichnet für die Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten sowie zum Auftragen von Lösungsmitteln und Lösungen
Die FoamZorb Wischtücher sind, auch wenn sie nass sind, sehr fest, und unkompliziert in der Verwendung – sie reißen nicht und bleiben nicht an Oberflächen haften.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Stärke: 3,2 mm
Farbe: Weiß