Sterile Tupfer, mit PE-Köpfen
Lieferant: Texwipe
STX763 STX764
115-1885EA 126 EUR
115-1885 115-1886
Sterile Tupfer, mit PE-Köpfen
Diese sterilen Tupfer bestehen zu 100% aus für medizinische Zwecke geeignetem gesponnenem Polyester. Die Köpfe sind mit wasserhaltigem Klebstoff fest an einem Stiel aus PP befestigt.
  • Lot number and expiration date clearly marked and included in barcode for inventory control
  • Gamma irradiated to eliminate repackaging, documentation, and validation
  • Visible through clear packaging to offers visibility of seal integrity
Unter Einhaltung enger und einheitlicher Toleranzen mittels hochpräziser automatisierter Verfahren hergestellt.
Standards: Sterilitäts- und Konformitätsbescheinigungen in jeder Packung bestätigen, dass die Strahlendosis den Spezifikationen entsprach.
Verpackung: Einzeln verpackte Tupfer gewährleisten Sterilität am Verwendungsort.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904