Reinraum-Bodenwischtücher, steril, AlphaLite® II
Lieferant: Texwipe
TX3424
115-1893EA 1540 EUR
115-1893
Reinraum-Bodenwischtücher, steril, AlphaLite® II
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Cut-edge polyester single ply wipe that is ideal for floor cleaning and for applying cleaning solutions and disinfectants on floors.
  • Large size for improved application on floor surfaces
  • Size is compatible with most mopping systems
  • Improved contamination control
Suitable for use in Class 100, ISO 5 and Class 1000, ISO 6 environments.
Verpackung: Die Verpackung ist für den Einsatz in sterilen und hochkritischen Umgebungen konzipiert.