VWR® PUREImage, Reinraumpapier
Lieferant: VWR Collection
115-0149EA 235 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Reinraumpapier
Papier
Reinraumpapier ist für die Verwendung in Reinraumumgebungen konzipiert, um Kontaminationen durch Chemikalien und Partikel zu vermeiden.
  • Hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für beste Kopier- und Druckfähigkeit
  • PE-Bindetechnologie führt zu sehr niedrigem Gehalt an Partikeln, nicht flüchtigen Rückständen und extrahierbaren Ionen
  • Einzigartige Präzisionsschneidetechnik gewährleistet gleichbleibende Größe und Reinheit
  • Die Papierbahnen werden vor dem Zuschneiden von beiden Seiten gereinigt
Das Papier wird in Reinräumen der ISO-Klasse&More Product Information