Sterillium Virugard, 100ml, viruzides Desinfektionsmittel, Wirkstoff: Ethanol (99%) 95,0g, Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), viruzid, Rotavirus, Rhinovirus 1 * 100 mL
Lieferant: Bode