Hautschutzsalbe, Travabon® classic
Lieferant: Deb-STOKO
22325 TVC100ML TVC1L
115-1471EA 357 EUR
115-1471 115-2379 115-2089
Hautschutzsalbe, Travabon® classic
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Spezielle Hautschutzsalbe, die vor der Arbeit als Schutz vor hartnäckigem, nicht wasserlöslichem Schmutz wie Öle, Farben, Graphit, Metallstaub, Klebstoffe und wasserunlösliche Substanzen aufgetragen wird. Geeignet für die Verwendung auf Händen und Körper. Für Bereiche, in denen keine Handschuhe getragen werden.
  • Erleichtert die Reinigung der Haut dank schmutzabweisender Emulgatoren
  • Verbesserte Schutzwirkung dank hautschützender Pigmente
  • Mit Glycerin und Pflegestoffen
  • Wasserlöslich, ölfrei, farbstoff- und silikonfrei, parfümiert
Bestellinformation: More Product Information