Reinraum-Wischtücher, steril, Polynit Heatseal
Lieferant: CONTEC
PN-99IR LWPS0007 LWPS0006 LWPS1004
115-2145EA 1260 EUR
115-2145 115-1862 CONTLWPS0006 CONTLWPS1004
Reinraum-Wischtücher, steril, Polynit Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
100%-Polyestergewirk mit laufmaschenfreiem Interlock und versiegelten Rändern.
  • Steril auf einen SAL von 10⁻⁶ validiert
  • 100% Polyestergewirk mit äußerst geringen Partikel- und Fasermengen, gewaschen
  • Äußerst niedrige Mengen an Partikeln, Fasern und Rückständen
  • Mit lasergeschnittenen, versiegelten Rändern, um eine Freisetzung von Fasern zu vermeiden
  • In Reinräumen der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
Die Sterile Polynit Heatseal bestehen zu 100% aus einem Polyestergewirk, das lasergeschnitten wurde, um die Fasern am Rand des Wischtuchs miteinander zuMore Product Information