Desinfektionstücher für Oberflächen, Bacillol® AF Tissues
Lieferant: BODE CHEMIE
981311
115-2157EA 15.2 EUR
115-2157
Desinfektionstücher für Oberflächen, Bacillol® AF Tissues
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Bacillol® AF Tissues sind vorgetränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher aus hochwertigem, reißfestem und saufähigem PET-Vlies. Die aldehyd-, farbstoff- und parfümfreien Tücher sind schnell und umfassend wirksam. Sie eignen sich zur Desinfektion alkoholunempfindlicher Flächen, wie beispielsweise Arbeitsflächen in Praxen, Laboren und Kliniken, und medizinischen Inventars.
  • Können dank der hautschutzfreundlichen Formulierung auch ohne Handschuhe eingesetzt werden
  • Sichere und einfache Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung
  • Breites Wirkungsspektrum und breite Materialverträglichkeit
  • Tränkflüssigkeit Bacillol® AF garantiert eine gute Benetzung
Mikrobiologische Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, MNV, Polyoma- und Rotavirus.
VAH, Liste Robert-Koch-Institut (RKI) der geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren.
Verpackung: 80 Tücher pro wiederverschließbarer, handlicher Flowpack-Verpackung. Eine Wandhalterungen für die Packung ist ebenfalls erhältlich.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904