Handschutzcreme, Stokoderm® Universal PURE
Lieferant: Deb-STOKO
34778
115-2250EA 505 EUR
115-2250
Handschutzcreme, Stokoderm® Universal PURE
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Creme mit Dreifachwirkung zum Schutz vor wasser- und ölbasierten Substanzen sowie zur Verbesserung der Griffigkeit und des Komforts unter Handschuhen. Parfümfrei und farbstofffrei.
  • Einzigartige Formulierung mit Dreifachwirkung
  • Enthält den adstringierenden Wirkstoff Zinksalicylat und eine Mischung aus hautpflegenden Inhaltsstoffen
  • Nachgewiesener Universalschutz und Handschuhkompatibilität
  • Formuliert mit niedrigem pH-Wert (4,7-5,2)
  • Hypoallergen
  • Silikonfrei
Geeignet für die meisten Arbeitsplätze zum Schutz vor Substanzen auf Wasser- und Ölbasis (wie Öl, Fett, Schmier- und Reinigungsmittel) und dort, wo Handschuhe getragen werden. Vor jeder Arbeitsschicht und nach dem Händewaschen 1 ml auf
die saubere und trockene Haut auftragen. Überall auf den Händen verreiben, auch zwischen den Fingern und um die Fingernägel herum.
Standards: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) für eine gute Hautverträglichkeit.