VWR®, Industrielle Wischtücher, melt-blown
Lieferant: VWR Collection
115-2418EA 128 EUR
115-2418
VWR®, Industrielle Wischtücher, melt-blown
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese Tücher aus 100% heißluftgezogenen (Meltblown) PP-Fasern verfügen über eine hohe Absorptionskapazität.
  • Gute Absorption von Wasser, Fett und Öl
  • Beständig gegen Säuren und Lösungsmittel
  • Weich, synthetisch, farbecht
  • Recycelbar
  • Silikonfrei
  • Zertifiziert für den Lebensmittelkontakt
Typische Anwendungsbereiche beinhalten: Luft- und Raumfahrt, Automobil, Elektronik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Labor, Drucken und Gebäudereinigungsaufgaben.
Basisgewicht: 70 g/m²
Saugfähigkeit: 660% (Wasser); 1350% (Öl)