Mehrlagige Klebefolienmatten, Ergomat® Klebematten
Lieferant: ERGOMAT
SM0203
115-2469EA 164 EUR
115-2469
Mehrlagige Klebefolienmatten, Ergomat® Klebematten
Fußmatten Klebematten
Ergomat-Klebematten bieten eine schnelle, bequeme und zuverlässige Möglichkeit, Schuhsohlen oder andere Gegenstände vor dem Betreten eines sauberen und hygienischen Bereichs zu reinigen. Sie reduzieren durch den Verkehr verursachte Verunreinigungen erheblich und haben sich in einer Vielzahl von Branchen wie Mikroelektronik, Luft- und Raumfahrt, Pharmazie und Lebensmittelverarbeitung als wirksam erwiesen. Diese Einweg-Klebematten bestehen aus einem Stapel abreißbarer Polyethylenfolien (vollständig klebende Blätter), die Schmutz und Staub wirksam aufnehmen.
  • 30 Lagen pro Matte
  • Einfache Anbringung in einem Rahmen mit doppelseitigem Klebeband
  • Verwendung eines wasserbasierten Acrylklebstoffs mit einem pH-Wert von 7 bis 8
  • Eine klare Abziehfolie schützt die oberste Lager der Klebematte, bis sie einsatzbereit ist
  • Eckenlaschen sind nummeriert, um die Anzahl der verbleibenden Lagen anzuzeigen
Farbe: Weiß
Certified by RoHS to be free from heavy metals and hazardous chemicals
Standards: Erfüllt die DIN/ASTM-Anforderungen.
Bestellinformation: Rahmen muss separat bestellt werden.