Wischpapier für Service und Einzelhandel, Rolle mit Zentraleinzug, WypAll® Reach™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
6220
115-2527EA 62.4 EUR
115-2527
Wischpapier für Service und Einzelhandel, Rolle mit Zentraleinzug, WypAll® Reach™
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
WypAll® L10 ist eine blaue Rolle für leichte Wischaufgaben im Hygienebereich, die für den Einsatz in Einzelhandels- und Dienstleistungsumgebungen konzipiert ist. Kompatibel mit dem tragbaren WypAll® Reach™-Spender (115-2528), der sicherstellt, dass die Rollen geschlossen bleiben, um die Übertragung von durch Lebensmittel übertragenen Bakterien zu verhindern.
  • Jede blaue WypAll® L10-Rolle mit Zentraleinzug enthält 280 geprägte Wischpapierblätter
  • Speziell für den WypAll® Reach™ Wischpapierspender mit der schwarzen Spenderdüse entwickelt
  • Die Wischrollen bleiben sauber und geschlossen, um die Übertragung von Bakterien durch Lebensmittel zu verhindern
  • Das Format der Rolle mit Zentraleinzug ermöglicht eine einfache Ausgabe von Einzelblättern
  • Blaue Einwegrollen sind für den einmaligen Gebrauch mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln vorgesehen
Ganz gleich, mit welchen Oberflächen sie im Laufe des Tages in Kontakt kommen, bieten Sie Mitarbeitern und Besuchern mehr Sicherheit, indem Sie bewährte Reinigungs- und Desinfektionslösungen für die Arbeitsplatzhygiene anbieten, um die Kette der Keimübertragung zu unterbrechen. WypAll® L10 ist ein professionelles Wischpapier, das für seine spezifischen Umgebungen entwickelt wurde. Diese auf Rollen gelagerten, blauen Einweg-Papiertücher sind 1-lagig und wurden für den Einsatz im Einzelhandel und in Serviceumgebungen entwickelt.
Die Prägung der WypAll®-Marke erhöht die Festigkeit des Tuchs dank einzigartiger Muster, die sich über die gesamte Oberfläche des Tuchs erstrecken, und verleiht jedem blauen WypAll® L10-Tuch ein besseres Aussehen und eine bessere Haptik. Speziell für die Verwendung mit dem tragbaren WypAll® Reach™-Papiertuchspender (115-2528) entwickelt, hält dieses einfach zu handhabende, tragbare und geschlossene System die Einzugsrolle sauber. Dies verhindert die Kontamination von durch Lebensmittel übertragenen Bakterien. Die Einzelblattausgabe wurde entwickelt, um die Kontamination zu minimieren und gleichzeitig eine effiziente Nutzung der blauen Papiertuchrollen zu fördern. Die blattweise Ausgabe reduziert den Papierverbrauch um mehr als 20% und verringert den Papierabfall um mehr als 20%. Die einzigartige Airflex™-Technologie in diesem Wischpapier sorgt für außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit.
Diese WypAll®-Papiertücher sind so konzipiert, dass sie einmalig mit Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden können. Sie wurden laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Quats (quartären Ammoniumverbindungen) entwickelt. Die Kompatibilität mit Sprühen und Wischen trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzgelegenheiten und Bereiche für die Lebensmittelzubereitung vor und nach der Verwendung abwischen können. Sprühen und Wischen hilft den Produktionsmitarbeitern auch dabei, einzelne Arbeitsplätze vor der Übergabe an die nächste Schicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die WypAll® Reinigungstuchrollen sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können daher in Umgebungen eingesetzt werden, in denen eine Nassreinigung erforderlich ist. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit.