EZ-Line™ selbst aufrollendes, horizontales Seilsicherungssystem, DBI-SALA®
Lieferant: CAPITAL SAFETY
7605061
115-2674EA 0 EUR
115-2674
EZ-Line™ selbst aufrollendes, horizontales Seilsicherungssystem, DBI-SALA®
Fallschutz Verbindungsmittel und Seile
DBI-SALA® EZ-Line™ ist ein temporär zu installierendes, horizontales Seilsicherungssystem für Baugewerbe, allgemeine Industrie, Bergbau, Öl & Gas, Transport und Verkehr.
  • Eingebaute Winde für schnelle und einfache Montage, Verwendung und Demontage
  • Integrierte Indikatoren für Vorspannung und Absturz zur einfachen Einrichtung und Kontrolle
  • Individuelle Längen bis 18,25 Meter
  • Extrem leicht
Durch die innovative Aufrollfunktion der EZ Line kann der Benutzer in wenigen Sekunden jede benötigte Systemlänge einrichten und das System ebenso schnell wieder demontieren. Das Sicherungsseil ist komplett in einem leicht zu tragenden Gehäuse untergebracht. Große, sperrige, schwer bewegliche, installierbare und verstaubare Seiltrommeln sind somit überflüssig. Außerdem ist die EZ Line leichter als herkömmliche Systeme, wodurch die Handhabung vereinfacht und eine höhere Zufriedenheit erreicht wird. Bei Arbeiten in der Höhe können Sie sich auf das horizontale Sicherheitssystem für Mobilität und Absturzsicherung immer verlassen. Entscheiden Sie sich für ein System, das zur Einhaltung der Vorschriften präzise entwickelt und streng getestet wurde. Diese Systeme dienen dem Schutz von Arbeitnehmern, die in horizontalen Ebenen arbeiten und möglicherweise keinen ständigen Zugang zu geeigneten Anschlagpunkten haben.
Maximale Anzahl der Arbeiter: 26 Personen, 2 pro Spannweite.
Gewicht: 11,25 kg