Reinraumtücher, vorgetränkt, meltblown Polypropylen, PROSAT®
Lieferant: CONTEC
PS-850-BPR PS-850E-BPR PS-911-BPR PSPP0043-BPR
115-2747EA 1020 EUR
115-2747 115-2760 115-2771 115-2816
Reinraumtücher, vorgetränkt, meltblown Polypropylen, PROSAT®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Meltblown-Polypropylen-Tücher, vorgetränkt mit 70% IPA und 30% DI-Wasser.
  • Geeignet für Umgebungen der ISO-Klassen 5-8
  • Meltblown Polypropylene Gewebe ist außergewöhnlich sauber und frei von Zusatzstoffen
  • Geringer Anteil an Partikeln und Fasern, ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen
  • Mikrofeine Filamente sorgen für eine außergewöhnliche Partikelentfernung
  • Reduziert VOC-Emissionen und den Einsatz von Lösungsmitteln
  • Der wiederverschließbare Beutel bewahrt die Sauberkeit und den Sättigungsgrad der Lösungsmittel
PROSAT® Meltblown-Polypropylen-TücherMore Product Information