Doppeldraht-Metallarmband, MagSnap 360™
Lieferant: DESCO
19887
115-3036EA 40.4 EUR
115-3036
Doppeldraht-Metallarmband, MagSnap 360™
Erdung Handgelenksbänder zur Erdung
Das MagSnap 360™ Doppeldraht-Metallarmband bietet eine hervorragende elektrische Verbindung und verhindert so zeitweilige Ausfälle.
  • Magnetische Verbindung zwischen Armband und Spiralkabel
  • Rückplatte und Verbindungsstücke aus Edelstahl in medizinischer Qualität
  • Datumscodiert
Die magnetische Verbindung zwischen Armband und Spiralkabel bietet eine hervorragende elektrische Verbindung und verhindert zeitweilige Ausfälle bei herkömmlichen Schnappverbindungen mit Federn. Sie verlängert die Lebensdauer des Armbands und gewährleistet eine senkrechte Abreißkraft von 1 bis 5 Pfund, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. Das Armband erzeugt einen redundanten Erdungspfad für den Bediener mit einem Widerstand <3,5 × 10⁷ Ohm gemäß den Grenzwerten von ANSI/ESD S20.20 für Methode 1. Sollte ein Leiter beschädigt sein, hält der Bediener den Erdungspfad über den anderen Leiter aufrecht. Ideal für die Verwendung mit Niederspannungsmonitoren. Datumscodiert, damit die Lebensdauer des Produkts zur Gewährleistung der Qualitätskontrolle nachverfolgt werden kann.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten