Doppeladriges Spiralkabel, MagSnap® 360™
Lieferant: DESCO
19906
115-3037EA 31.2 EUR
115-3037
Doppeladriges Spiralkabel, MagSnap® 360™
Erdung Erdungsleitungen
Das MagSnap® 360™ Doppeladrige Spiralkabel bietet eine 360°-Drehung und eine magnetische Verbindung zwischen Armband und Spiralkabel.
  • Magnetische Verbindung zwischen Armband und Spiralkabel
  • Die 360°-Drehung zwischen Armband und Kabel sorgt für Komfort, Bewegungsfreiheit und reduziert die Belastung des Handgelenks des Anwenders
  • Zugentlastungstests über 1 Million Zyklen; 62-fache der Mindestanforderung gemäß ESD S1.1
  • Der abgewinkelte 3,5-mm-Cinch-Stecker ist mit Standard-Dual-Wire-Monitoren und Erdungsbuchsen kompatibel
  • Das entspannte Spiralkabel mit Rückzugsfunktion zeichnet sich durch einen sanften Zug aus, der nicht am Arm des Trägers zieht
Die magnetische Verbindung zwischen Armband und Spiralkabel bietet eine hervorragende elektrische Verbindung und verhindert zeitweilige Ausfälle bei herkömmlichen Schnappverbindungen mit Federn. Sie verlängert die Lebensdauer des Armbands und gewährleistet eine senkrechte Abreißkraft von 1 bis 5 Pfund, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. Das Armband erzeugt einen redundanten Erdungspfad für den Bediener mit einem Widerstand <3,5 × 10⁷ Ohm gemäß den Grenzwerten von ANSI/ESD S20.20 für Methode 1. Sollte ein Leiter beschädigt sein, hält der Bediener den Erdungspfad über den anderen Leiter aufrecht. Ideal für die Verwendung mit Niederspannungsmonitoren. Datumscodiert, damit die Lebensdauer des Produkts zur Gewährleistung der Qualitätskontrolle nachverfolgt werden kann.
Standards: UL gelistet.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten