Ableitende Bodenbeschichtung, 10-L-Karton, Statguard®
Lieferant: DESCO
220521
115-3038EA 160 EUR
115-3038
Ableitende Bodenbeschichtung, 10-L-Karton, Statguard®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Statguard® Statisch Ableitende Vernetzte Bodenbeschichtung dient der Ableitung statischer Ladungen und verhindert triboelektrische Aufladungen (statische Aufladung). Gleichzeitig sorgt es für eine klare, hoch glänzende und verschleißfeste Oberfläche. Es erfüllt die Anforderungen der EN 61340-5-1 ESD-Böden Tabelle 1 RG kleiner oder gleich 1 x 10E9 Ohm.
  • Nicht-reibungsaufladend
  • Ableitfähig
  • Macht einen Nicht-ESD-Boden zu einem ESD-Boden
  • Sorgt für die Sicherheit der Mitarbeiter und minimiert das Haftungsrisiko des Benutzers
  • Einfache Anwendung; steigert die Produktivität
  • Vernetztes Polymer; erzeugt ein hochglänzendes, langlebiges Finish
  • Formulierung mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Hergestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika
Statguard® Statisch Ableitende Bodenbeschichtung ist eine frei fließende Flüssigemulsion, die auf allen harten und versiegelten Oberflächen wie Vinyl, Vinylasbest, Linoleum, Gummi, Asphalt, versiegeltem oder lackiertem Holz, Terrazzo und Beton aufgetragen werden kann. Die Statguard®-Technologie macht elektrostatische Entladungsfliesen oder -matten überflüssig. Statguard® trocknet innerhalb einer Stunde und eignet sich ideal für Reinräume sowie die Elektronikfertigung, Montage und Prüfbereiche. Diese Bodenbeschichtung ist für Umgebungen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30–65% geeignet.
Statguard® bietet hervorragende elektrische Eigenschaften und eine sichere Lauffläche. Underwriters Laboratory hat Statguard® bewertet und auf seine Rutschfestigkeitsstandards geprüft. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und das Haftungsrisiko des Benutzers zu minimieren, ist es wichtig, einen Bodenbelag zu verwenden, der erfolgreich auf Rutschfestigkeit geprüft wurde und ordnungsgemäß installiert und gepflegt wird.
Standards: Bleifrei, RoHS-konform.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Verpackung im Bag-in-Box-Format.
Bitte beachten