Elastisches, verstellbares Armband mit Nockenschloss
Lieferant: DESCO
229600
115-3039EA 6.4 EUR
115-3039
Elastisches, verstellbares Armband mit Nockenschloss
Erdung Handgelenksbänder zur Erdung
  • Vielseitig; Metall- oder Kunststoffrückseite
  • Metall sorgt für Kontakt mit trockener Haut – bei Kontakt mit Metall auf der Haut Kunststoffabdeckung anbringen
  • Verstellbares Band für Handgelenke von 130 bis 180 mm Umfang
  • Nur 10-mm-Anschlussstecker
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten