EBP-Stab
Lieferant: DESCO
231275
115-3044EA 14.2 EUR
115-3044
EBP-Stab
Erdung Erdungsleitungen
Der EBP-Stab sollte an der Kante einer Werkbank oder einer anderen geeigneten Arbeitsausrüstung befestigt werden, wo er für alle Erdungskabel erreichbar und zugänglich ist, aber wo es unwahrscheinlich ist, dass er abgeschlagen und beschädigt werden kann oder den Anwender behindert.
  • Montieren Sie den EBP-Stab mit zwei M5-Flachkopfschrauben (inbegriffen), minimal 12 mm Länge
  • Verbinden Sie das Erdungskabel an eine geeignete Erde Ein Ersatz-Kabelschuh wird mitgeliefert, falls das Kabel gekürzt werden muss.
Der Stab ist 72×37×38 mm groß und besteht aus ABS. Der Stab hat ein gelbes Gehäuse, um den Zugang zu den Widerständen zu verhindern.
Die Stäbe sind mit entweder 4 oder 10 mm Druckknopf- oder Buchsenverbindungen erhältlich. Maximal 3 Verbindungen pro Stab.
Widerstände werden normalerweise an jede Verbindung angeschlossen. Der normale Erdungskontakt wird über einen einzelnen Widerstand mit 1-Megaohm und einer Nennleistung von ¹/₂ W verbunden. Falls ein Element der Arbeitsstation unter Spannung steht, begrenzt der Widerstand den Fehlerstrom auf weniger als 0,3 mA bei 240 V. Der Widerstand ist in der Lage 500 VDC für 6 Minuten standhalten.