Parking Station für Handgelenkschlaufe mit zwei Drähten, MagSnap 360™
Lieferant: DESCO
231431
115-3046EA 17 EUR
115-3046
Parking Station für Handgelenkschlaufe mit zwei Drähten, MagSnap 360™
Erdung Erdungsleitungen
So wird ein Speicheranschluss für das Handgelenkkabel bereitgestellt, wenn die Arbeitsstation unbesetzt ist.
  • Kann bequem an jeder Oberfläche montiert werden, die sich in der Nähe des Bedieners befindet
  • Schützt Buchsen der Anwender vor mechanischem Verschleiß, da das ständige Einführen und Entfernen der Handschlaufe vermieden wird
  • Monitore zeigen dem Bediener einen PASS-Zustand an, wenn das Armband geparkt ist
Gesamtgewicht: 0,01 kg.