Einweg-Handgelenkband mit Einzelader, SCS
Lieferant: DESCO
2209
115-3055EA 1.8 EUR
115-3055
Einweg-Handgelenkband mit Einzelader, SCS
Erdung Handgelenksbänder zur Erdung
Handgelenkband (2209) für den einmaligen Gebrauch. Das Handgelenkband eignet sich ideal für den Versand zusammen mit ESD-empfindlichen Gegenständen [ESDS] und ermöglicht dem Personal, die ESDS-Verpackungen zu öffnen und den Inhalt zu installieren, die Erdung.
  • Das Einweg-Vliesarmband ist kostengünstig.
  • Der hypoallergene Klebstoff sorgt für 360-Grad-Hautkontakt.
  • Minimiert den Haut-Band-Widerstand.
  • Der leitfähige Klebstoff auf der Kupferfolie haftet an jeder geeigneten elektrischen Erdung.
Für Besucher und Einmalanwendungen. Geeignet für den Versand zusammen mit Komponenten und Geräten wie Speichererweiterungen, Soundkarten usw. zum Schutz des Empfängers. Das Gerätegehäuse gewährleistet den Potentialausgleich. Ein Strombegrenzungswiderstand ist in das Kunststoffband unter dem Armband integriert.
Standards: Erfüllt die Anforderungen des ANSI/ESD S20.20-Armbandsystems gemäß ESD TR53. UL gelistet.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Individuell verpackt.
Bitte beachten