Fersenerder, Wescorp
Lieferant: DESCO
249265
115-3062EA 7.7 EUR
115-3062
Fersenerder, Wescorp
Erdung ESD-Fersen- und Zehenbänder
Die Wescorp-Fersenerdung mit einem Megaohm-Widerstand erfüllt die Schuhanforderungen der IEC 61340-5-1.
  • Verschleißfestes Gummi
  • Bietet Kontaktfläche zum Boden
  • Nicht abfärbende Innenseite
  • Kein Abfärben auf Schuhe
  • Snap-loc Befestigung
  • Echtes, nicht ausfransendes Klettmaterial – verstellbar und bequem.
  • 30,5 cm lang, Erdungslasche aus 8-adrigem Nylon-Polyester.
  • Partikelfrei; hervorragender Körper-Erdungskontakt
  • Rg: 1×10⁶ < ×10⁷ Ω per IEC 61340-5-1 Klausel A.2
Gemäß IEC 61340-5-2, Absatz 5.2.8, sollte Schuhwerk getragen werden, ‚wo Personal mobil ist, in Lagerbereichen, bei der Bedienung großer Maschinen usw., da lange Schnüre unpraktisch oder gefährlich sein können.‘
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten