Nylon probe tools, Menda
Lieferant: DESCO
35619 35621 35622
115-3064EA 2.8 EUR
115-3064 115-3065 115-3066
Nylon probe tools, Menda
Werkzeugsätze
Ideal zum Öffnen von Kunststoffgehäusen, z. B. von MP3-Playern, Handys, Laptops und mehr. Auch ein hervorragendes Werkzeug zum Herausnehmen von Batterien.
  • Nylonbeschichtung hinterlässt keine Spuren auf empfindlichen Oberflächen
  • Kann für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen geeignet sein
  • Temperaturbeständig
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten