Thermoplastisches Zweidraht-Armband
Lieferant: DESCO
4720
115-3067EA 10.1 EUR
115-3067
Thermoplastisches Zweidraht-Armband
Erdung Handgelenksbänder zur Erdung
Das thermoplastische Zweidraht-Armband besteht aus einer isolierenden Außenseite, einer leitfähigen Innenseite und einem 3,4-mm-Doppelleiterstecker. Das Armband ist leicht, flach und sicher für den Kontakt mit der menschlichen Haut.
  • Selbst wenn ein Leiter des zweiadrigen Armbands durchtrennt wird, ist der Bediener über das andere Kabel zuverlässig geerdet
  • Der Reißverschlussmechanismus passt sich problemlos an die meisten Handgelenkgrößen an
Für die Verwendung in Verbindung mit allen SCS-Monitoren für Workstations ausgelegt.
Standards: Erfüllt die Anforderungen der EN 61340-5-1 und der Armbandnorm IEC 61340-4-6.
Bestellinformation: Für die Verwendung mit SCS-Zweidraht-Spiralkabeln (separat erhältlich).
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten