Elastische, verstellbare Handgelenkbänder, Jewel®
Lieferant: DESCO
60001
115-3068EA 11.6 EUR
115-3068
Elastische, verstellbare Handgelenkbänder, Jewel®
Erdung Handgelenksbänder zur Erdung
Die gut sichtbare, helle Farbe ermöglicht es dem Vorgesetzten, das Tragen des Armbands zu erkennen.
  • Einstellbar
  • Verschlussschnalle, Band sicher verriegelt, damit es nicht verrutscht
  • Extra breites, weiches Gummiband für erhöhten Tragekomfort
  • Fusselfreies, abriebfestes Bandmaterial, sicher für Mikroelektronik
  • Armbandknopf aus vernickeltem Messing, mit exakten Toleranzen und präzisem Profil bearbeitet
  • Innenseitig eingestricktes, silberimprägniertes Polypropylen für hervorragende Leitfähigkeit
Ersatzgummibänder sind erhältlich; und lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen. Das einzigartige Einstelldesign verhindert das freiliegende leitfähige Ende des Bandes und bietet zusätzliche Sicherheit, da die Gefahr einer ungeeigneten Erdung ausgeschlossen ist.
Alle Metallteile bestehen aus medizinischem Edelstahl der Serie 300, wodurch allergische Hautreaktionen bei den meisten Menschen ausgeschlossen werden.
Standards: Spiralkabel sind UL-zertifiziert.
Bestellinformation: Lebenslange Herstellergarantie auf den Armbandverschluss.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten