ESD Arbeitsplatzabdeckung
Lieferant: DESCO
41401
115-3173EA 65.6 EUR
115-3173
ESD Arbeitsplatzabdeckung
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
ESD Arbeitsplatzabdeckung schützt den Arbeitsplatz vor ESD, Staub und anderen Verunreinigungen.
  • Erdungsfähige Arbeitsplatzabdeckung
  • Oberflächenwiderstand: 1×10E5 < 1×10E7 Rtt
  • Mindestens 9% leitfähige Carbon-Nylonfasern mit eingefassten Kanten
  • 10-mm-(³/₈")-Erdungsanschluss
  • Hergestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika
Die Abdeckung dämpft elektrostatische Felder und elektrostatische Entladungen (ESD). Mindestens 9% leitfähige Carbon-Nylonfasern mit eingefassten Kanten sorgen für eine kontinuierliche und gleichmäßige Ladungsableitung während der gesamten Lebensdauer der Abdeckung.
Die Erdungsbuchse (10 mm) ermöglicht die Erdung der Abdeckung an der gemeinsamen Erdungsstelle des Arbeitsplatzes.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten