Spender für Handreiniger, Eurospender, 1 Plus
Lieferant: BODE CHEMIE
980478 980479 981098 981099
115-4031EA 73.12 EUR
115-4031 115-4032 BODE981098 BODE981099
Spender für Handreiniger, Eurospender, 1 Plus
Seifen- und Flüssigseifenspender
Diese flexibel einsetzbaren, anwenderfreundlichen Spender zur Wandbefestigung sind für eine besonders einfache Handhabung konzipiert. So kann die Pumpe durch einfache Frontentnahme schnell und unkompliziert gewechselt werden.
  • Robuste Metallspender, die selbst stärkeren Belastungen standhalten und hohen Hygieneanforderungen gerecht werden
  • Dosiermengen einstellbar auf ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub
  • Die Entnahme erfolgt über die Betätigung des Bedienhebels
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung. Zubehör und Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales Avantor Kundendienstzentrum.