Saffran, Q Path®

Lieferant: VWR Chemicals

11507736.EA 91 EUR
11507736.
Saffran, Q Path®
Saffran

Färbelösung für HES Färbung. Das Produkt hat keine IVD Kennzeichnung.

CAS-Nummer: 84604-17-1
EINECS: 283-295-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR