Wolframdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11551.18
11551.18EA
166
EUR
11551.18
Wolframdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Tungsten disilicide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12039-88-2
Molecular Formula: WSi2
Formula Weight: 240.02
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049704
Formel:
Si₂W Schmelzpunkt: 2165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049704 CAS-Nummer: 12039-88-2 EINECS: 234-909-0 |