Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11576.BS
11576.BR
11576.BV
11576.CB
11576.BSEA
627
EUR
11576.BS
11576.BR
11576.BV
11576.CB
Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhodium
Formel:
Rh Molecular Weight: 102.9 g/mol Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1960 Dichte: 12.41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011201 CAS-Nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |