Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
11591.30 11591.A1 11591.A7
11591.30EA 41.3 EUR
11591.30 11591.A1 11591.A7
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-102,0% ACS
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 10049-21-5 Molecular Formula: NaH2PO4.H2O Formula Weight: 137.99 (119.98anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149208
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (-H₂O)
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 14,8660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM