Etikettendrucker, Tischmodelle, BBP™35 und BBP™37
Lieferant: Brady
145995 145996 143635
116-0602EA 3400 EUR
116-0602 116-0596 116-0597
Etikettendrucker, Tischmodelle, BBP™35 und BBP™37
Drucker Label Printers
Die Schilder- und Etikettendrucker BBP™35 und BBP™37 mit einer Druckauflösung von 300 dpi können Schilder und Etiketten in Farben und Formen erstellen, die am Arbeitsplatz ausgezeichnet erkennbar sind.
  • Mehrere Druckfarben
  • Automatische Etiketteneinrichtung
  • Materialwechsel innerhalb von 20 Sekunden, einfach das Farbband und die Etiketten einsetzen, ohne kompliziertes Schrauben oder Zusammenbauen
  • Druckgeschwindigkeit beträgt 12,7 cm/Sekunde
  • Intuitive integrierte Menüfunktionen ermöglichen einen einfachen Betrieb
  • Maximale Etikettenbreite: 101 mm
BBP™37 weitere Funktionen.
Shape cutting with built-in XY plotter-cutter system
Cut out shapes and text or create message labels to fit the user requirements
Lieferumfang: Der Drucker wird mit Netzkabel, USB-Kabel, Reinigungs-Kit, Schneider-Reinigungswerkzeug und Kurzanleitung geliefert.