Schilder, Bodenmarkierungen, ToughStripe™, „T“-Trennmarkierungen
Lieferant: Brady
104451
116-0923EA 46.89 EUR
116-0923
Schilder, Bodenmarkierungen, ToughStripe™, „T“-Trennmarkierungen
Warn- und Verbotszeichen
ToughStripe™ Produkte werden zum Markieren von Gängen, Korridoren und Lagerorten sowie den Hinweisen auf Sicherheitsausrüstungen und dem Anzeigen von Fluchtwegen verwendet.
  • Bodenmarkierungsprodukte werden aus B-514 Polyester hergestellt
  • Anwendung in geschlossenen Räumen und trockenen Umgebungen
  • Beständig gegen aggressive Chemikalien
0,203 mm Dicke und Temperaturbereich zwischen -18 °C und 54 °C.
Standards: English XL Variable Incidence Tribometer laut ASTM / ANSI F1679 ANSI A1264.2-2006 und OSHA 1910.22