Lieferant: DESCO
242110
116-0952EA 22.1 EUR
116-0952
Etiketten
Warnetiketten aus weißem, holzfreiem, maschinell beschichtetem, halb glänzendem Papier
  • Mit dem Symbol ESD-Empfindlichkeit markiert
Gemäß IEC 61340-5 müssen alle ESD-empfindlichen Geräte und Baugruppen mit dem Symbol „Empfindlichkeit“ gekennzeichnet werden. Es soll ESD-gefährdete Geräte und Baugruppen kennzeichnen. Auf einzelnen Komponenten und zugehörigen Dokumenten finden Sie den Hinweis „dieses Gerät ist statisch empfindlich: nicht ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen berühren“
Standards: Gemäß IEC 61340-5-1.
Lieferumfang: Auslieferung in Rollen mit 1000 individuellen Etiketten.