Schilder, Warnschilder, Innen und Außen
Lieferant: KROSCHKE
W1526 W13314
116-1018EA 84.3 EUR
116-1018 116-1020
Schilder, Warnschilder, Innen und Außen
Warn- und Verbotszeichen
Die Warnschilder aus selbstklebender PVC-Folie sollen eine starke Aufmerksamkeit auf Objekte und Situationen lenken, um von potentiellen Gefahren zu warnen. Gemäß VBG 125 müssen diese jederzeit gut sichtbar und dauerhaft angebracht sein.
  • Geeignet für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen
  • Aus einer Entfernung von ca. 6 m sichtbar
Seitenlänge: 200 mm
Standards: VBG 125 (BGV A8)