Natriumperchlorat, wasserfrei 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11623.22
11623.36
11623.22EA
48.9
EUR
11623.22
11623.36
Natriumperchlorat, wasserfrei 98,0-102,0% ACS
Sodium perchlorate
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7601-89-0
Molecular Formula: NaClO4
Formula Weight: 122.46
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Melting Point: 482° dec.
Merck Reference: 14,8653
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00003480
Formel:
ClNaO₄ Dichte: 2,50 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003480 CAS-Nummer: 7601-89-0 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8653 |