Cobalt(II)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobaltdiperchlorat Hexahydrat
11652.09 11652.18 11652.30
11652.09EA 45.2 EUR
11652.09 11652.18 11652.30
Cobalt(II)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Cobalt(II)perchlorat Hexahydrat
CAS No.: 13478-33-6 Molecular Formula: Co(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 366.74 (257.83anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150207
Formel: Cl₂CoO₈·6H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150207
CAS-Nummer: 13478-33-6
EINECS: 236-653-5
UN: 1481
ADR: 5.1,II