SPINeasy® DNA-Extraktionskit für Erde
Lieferant: MP Biomedicals
Bei Bodenproben handelt es sich um komplexe Umgebungen, die durch das Vorhandensein hemmender Verbindungen wie Huminsäure, Schwermetalle und andere aromatische Komponenten gekennzeichnet sind und sich für nachgelagerte Analysen als Herausforderung erweisen können.
- Effektive Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus Proben mit hoher und geringer Biomasse
- Unvoreingenommene Ergebnisse zur Alpha-Diversität
- Höhere Reinheit und kürzere Verarbeitungszeit
- Kompatibel mit Vakuumverteiler
Das SPINeasy® DNA Pro Kit für Böden wurde sorgfältig für die Isolierung reiner genomischer Mikrobiom-DNA aus anspruchsvollen Bodentypen entwickelt, einschließlich solchen mit geringer Biomasse oder stark kontaminierten Böden. Das SPINeasy® DNA Pro Kit für Böden lysiert effektiv verschiedene Mikrobiompopulationen, darunter Bakterien, Pilze, Viren und Protisten. Das Kit liefert ähnliche Erträge wie unser viel zitiertes FastDNA™ SPIN Kit, jedoch mit verbesserter Reinheit und kürzerer Verarbeitungszeit.
Isolierte DNA-Produkte zeigten keine Hemmung in der PCR und konnten sofort in nachgelagerten Anwendungen verwendet werden, einschließlich Langfragment-PCR, qPCR und Next-Generation-Sequenzierung (16S und gesamtes Genom), ohne dass ein weiterer Schritt zur Inhibitorentfernung erforderlich war.